Print…
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3496-1G T3496-5G
TCIAT3496-1GEA 21 EUR
TCIAT3496-1G TCIAT3496-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₃
Peso Molecular: 234.10 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09837617
Número CAS: 302348-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b60e412f9abe135acffd9e7be5336efebfe29b9&vid=0b60e412f9abe135acffd9e7be5336efebfe29b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C