Tetrahexylammonium hydrogen sulphate ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T3495-5G
T3495-25G
TCIAT3495-5GEA
90
EUR
TCIAT3495-5G
TCIAT3495-25G
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate
Fórmula:
C₂₄H₅₃NO₄S Ponto de Fusão: 98°C |
Número MDL :
MFCD00037675 Número CAS: 32503-34-7 EINECS: 251-069-0 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |