Print…
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrakis(trimethylsilyl) Orthosilicate, Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane, Tetrakis(trimethylsilyl) orthosilicate
T3494-25ML T3494-5ML
TCIAT3494-25MLEA 104 EUR
TCIAT3494-25ML TCIAT3494-5ML
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (por GC)
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane
Fórmula: C₁₂H₃₆O₄Si₅
Peso Molecular: 384.85 g/mol
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00051587
Número CAS: 3555-47-3
EINECS: 222-613-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %