Print…
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
T3486-25G T3486-100G
TCIAT3486-25GEA 42 EUR
TCIAT3486-25G TCIAT3486-100G
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Tetraethylene glycol dimethacrylate
Fórmula: C₁₆H₂₆O₇
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014932
Número CAS: 109-17-1
EINECS: 203-653-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %