Print…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(5-Formyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
T3485-1G T3485-5G
TCIAT3485-1GEA 32 EUR
TCIAT3485-1G TCIAT3485-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₃S
Número MDL : MFCD09266186
Número CAS: 1040281-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70c8b6519b842d1041dc91c9a32c612a7936a05f&vid=70c8b6519b842d1041dc91c9a32c612a7936a05f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C