Print…
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate ≥70% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isocyanuric acid tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] ester
T3484-25G T3484-500G
TCIAT3484-25GEA 27 EUR
TCIAT3484-25G TCIAT3484-500G
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate ≥70% (por HPLC)
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate
Fórmula: C₁₈H₂₇N₃O₉S₃
Número MDL : MFCD04038141
Número CAS: 36196-44-8
EINECS: 252-907-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 70.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %