Print…
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,4,5-Trifluoro-4'-[(trans,trans)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-1,1'-biphenyl
T3482-1G T3482-5G
TCIAT3482-1GEA 37 EUR
TCIAT3482-1G TCIAT3482-5G
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Fórmula: C₂₉H₃₇F₃
Peso Molecular: 442.61 g/mol
Número MDL : MFCD11053475
Número CAS: 137529-43-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %