Print…
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3,5-Tris((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
T3479-1G T3479-5G
TCIAT3479-1GEA 73 EUR
TCIAT3479-1G TCIAT3479-5G
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene
Fórmula: C₁₈H₁₈N₆
Peso Molecular: 318.38 g/mol
Número MDL : MFCD32062936
Número CAS: 147951-02-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C