4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(morpholinomethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3477-1G
T3477-5G
TCIAT3477-1GEA
34
EUR
TCIAT3477-1G
TCIAT3477-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₇H₂₆BNO₃ Peso Molecular: 303.20 g/mol |
Número MDL :
MFCD04974052 Número CAS: 364794-79-6 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |