Print…
3-(2-Thienyl)-L-alanine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
T3475-200MG T3475-1G
TCIAT3475-200MGEA 34 EUR
TCIAT3475-200MG TCIAT3475-1G
3-(2-Thienyl)-L-alanine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Número MDL : MFCD00064335
Número CAS: 22951-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ba3c6353ad3a51dc173a21f77c305337775fa1&vid=61ba3c6353ad3a51dc173a21f77c305337775fa1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)