Print…
4-(Trifluoromethyl)benzamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3474-5G T3474-25G
TCIAT3474-5GEA 31 EUR
TCIAT3474-5G TCIAT3474-25G
4-(Trifluoromethyl)benzamide ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₆F₃NO
Peso Molecular: 189.14 g/mol
Número MDL : MFCD00007998
Número CAS: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fc458e394bf3b56c8829e327d804bea5f45a279&vid=7fc458e394bf3b56c8829e327d804bea5f45a279&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C