Print…
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 9-Carbazolylbenzeneboronic acid pinacol ester
T3452-1G T3452-5G
TCIAT3452-1GEA 39 EUR
TCIAT3452-1G TCIAT3452-5G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₂₄H₂₄BNO₂
Peso Molecular: 369.27 g/mol
Número MDL : MFCD16294549
Número CAS: 785051-54-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3d958d3fc05507b1deb6a12afc85229390b7e9&vid=fd3d958d3fc05507b1deb6a12afc85229390b7e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C