Print…
Tin(II) iodide ≥97.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tin(II) iodide, Tin diiodide
T3449-1G T3449-5G
TCIAT3449-1GEA 37 EUR
TCIAT3449-1G TCIAT3449-5G
Tin(II) iodide ≥97.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Tin(II) iodide
Fórmula: I₂Sn
Ponto de ebulição: 720°C
Ponto de Fusão: 320°C
Número MDL : MFCD00049545
Número CAS: 10294-70-9
EINECS: 233-667-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Water (Vaporization methoed) max. 100 ppm