Print…
Fosfato de tris(2-cloroetilo) ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3447-25G T3447-100G
TCIAT3447-25GEA 25 EUR
TCIAT3447-25G TCIAT3447-100G
Fosfato de tris(2-cloroetilo) ≥93.0% (por GC)
Fosfato de tris(2-cloroetilo)
Fórmula: C₆H₁₂Cl₃O₄P
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Inflamação: 222°C
Número MDL : MFCD00000967
Número CAS: 115-96-8
EINECS: 204-118-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&vid=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %