Print…
[3-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Mesityl(3-(trifluoromethyl)phenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate, Mesityl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
T3445-1G T3445-5G
TCIAT3445-1GEA 99 EUR
TCIAT3445-1G TCIAT3445-5G
[3-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
[3-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₇H₁₅F₆IO₃S
Ponto de Fusão: 183°C
Número MDL : MFCD20264880
Número CAS: 1204518-08-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee384ac87093d6fb874e5d449415755c9a9ae800&vid=ee384ac87093d6fb874e5d449415755c9a9ae800&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %