Print…
1,3,5-Tris[4-(9-carbazolyl)phenyl]benzene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
T3439-200MG T3439-1G
TCIAT3439-200MGEA 71 EUR
TCIAT3439-200MG TCIAT3439-1G
1,3,5-Tris[4-(9-carbazolyl)phenyl]benzene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1,3,5-Tris[4-(9-carbazolyl)phenyl]benzene
Fórmula: C₆₀H₃₉N₃
Número MDL : MFCD29765751
Número CAS: 160780-82-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=788feb106a2352af2810528ef7c214138edd90ad&vid=788feb106a2352af2810528ef7c214138edd90ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %