Print…
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
T3426-1G T3426-5G
TCIAT3426-1GEA 122 EUR
TCIAT3426-1G TCIAT3426-5G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₄F₃NO₃
Peso Molecular: 219.12 g/mol
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD00034541
Número CAS: 657-15-8
EINECS: 211-516-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41242a978e4b942a7b146993ae662f3f5a3ef945&vid=41242a978e4b942a7b146993ae662f3f5a3ef945&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C