Print…
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3423-1G T3423-5G
TCIAT3423-1GEA 94 EUR
TCIAT3423-1G TCIAT3423-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene ≥97.0% (por GC)
Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene
Fórmula: C₂₆H₁₆Br₄
Número MDL : MFCD00667761
Número CAS: 61326-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3c87801b56e553cb789bd6cc0a6884952d3e4&vid=f8f3c87801b56e553cb789bd6cc0a6884952d3e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %