Print…
2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3422-5G T3422-25G
TCIAT3422-5GEA 39 EUR
TCIAT3422-5G TCIAT3422-25G
2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoroethyl acetate
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 11°C
Número MDL : MFCD00198018
Número CAS: 406-95-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba06b8bcc824ab29d203ccbb258bbb83b3406ea&vid=e1b12a8b8a96e1c93a8f865526008c509abf6805&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %