Print…
4-([2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-yl)benzoic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4'-(4-Carboxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
T3405-200MG T3405-1G
TCIAT3405-200MGEA 67 EUR
TCIAT3405-200MG TCIAT3405-1G
4-([2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-yl)benzoic acid ≥98.0% (por GC)
4-([2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-yl)benzoic acid
Fórmula: C₂₂H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 353.38 g/mol
Número MDL : MFCD22056799
Número CAS: 158014-74-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a729e92f13602a4bca3ecee1fcddd006ca9d17fc&vid=a729e92f13602a4bca3ecee1fcddd006ca9d17fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %