Print…
1-(2-Methylphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3404-5G T3404-25G
TCIAT3404-5GEA 38 EUR
TCIAT3404-5G TCIAT3404-25G
1-(2-Methylphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(2-Methylphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 161°C
Número MDL : MFCD00040729
Número CAS: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c05cb3cf8bb947bfe292ab0709795ad86881fc&vid=45c05cb3cf8bb947bfe292ab0709795ad86881fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C