Print…
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(4-pyridyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4-Pyridyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine
T3399-200MG T3399-1G
TCIAT3399-200MGEA 71 EUR
TCIAT3399-200MG TCIAT3399-1G
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
Fórmula: C₁₇H₂₀BNO₂
Peso Molecular: 281.16 g/mol
Número MDL : MFCD20923942
Número CAS: 1009033-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9900e8a2610f27d1eebcf2dba34345e3a6e2b6eb&vid=9900e8a2610f27d1eebcf2dba34345e3a6e2b6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C