Print…
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl, 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl
T3397-1G T3397-5G
TCIAT3397-1GEA 54 EUR
TCIAT3397-1G TCIAT3397-5G
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Fórmula: C₂₃H₂₇F₃
Peso Molecular: 360.464 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09839002
Número CAS: 137019-95-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %