Print…
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
T3393-1G T3393-5G
TCIAT3393-1GEA 148 EUR
TCIAT3393-1G TCIAT3393-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₈BBrO₂
Peso Molecular: 297.00 g/mol
Número MDL : MFCD01632210
Número CAS: 377780-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7a5a87ae0b0d383ffee26219febcaa15d96317&vid=7c7a5a87ae0b0d383ffee26219febcaa15d96317&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C