Print…
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3392-25G T3392-5G
TCIAT3392-25GEA 226 EUR
TCIAT3392-25G TCIAT3392-5G
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃Br₃O₂
Número MDL : MFCD00017320
Número CAS: 2737-22-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C