Print…
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluor-1-dodecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluoro-1-dodecanol
T3381-1G T3381-5G
TCIAT3381-1GEA 23 EUR
TCIAT3381-1G TCIAT3381-5G
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol ≥98.0% (por GC)
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Fórmula: C₁₂H₃F₂₃O
Peso Molecular: 600.12 g/mol
Ponto de ebulição: 224°C
Número MDL : MFCD00153235
Número CAS: 423-65-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3562acdf44573818afe995213903c792be80a5e1&vid=3562acdf44573818afe995213903c792be80a5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C