3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3376-1G
T3376-5G
TCIAT3376-1GEA
33
EUR
TCIAT3376-1G
TCIAT3376-5G
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₂H₁₄BF₃O₂ |
Número MDL :
MFCD05663885 Número CAS: 827614-70-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |