Print…
2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3375-1G T3375-5G
TCIAT3375-1GEA 99 EUR
TCIAT3375-1G TCIAT3375-5G
2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (por GC)
2,4,6-Tribromopyridine
Fórmula: C₅H₂Br₃N
Ponto de ebulição: 284°C
Número MDL : MFCD00234002
Número CAS: 2408-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01536939e08ce8cb63ab3b7db87b5b4c0e6ec948&vid=01536939e08ce8cb63ab3b7db87b5b4c0e6ec948&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C