Print…
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3373-1G T3373-5G
TCIAT3373-1GEA 165 EUR
TCIAT3373-1G TCIAT3373-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol ≥98.0% (por GC)
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Fórmula: C₅H₁₀OS
Ponto de ebulição: 70°C
Número MDL : MFCD02942489
Número CAS: 29683-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e4bfdfebc390228f9353f6c2d80afecd374b9a6&vid=3e4bfdfebc390228f9353f6c2d80afecd374b9a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C