Print…
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
T3371-5ML T3371-25ML
TCIAT3371-5MLEA 34 EUR
TCIAT3371-5ML TCIAT3371-25ML
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Peso Molecular: 172.31 g/mol
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00009055
Número CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543c6f45f41261b41d61060a9544bbd625b69b03&vid=543c6f45f41261b41d61060a9544bbd625b69b03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %