Print…
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
T3355-1G T3355-5G
TCIAT3355-1GEA 51 EUR
TCIAT3355-1G TCIAT3355-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (por GC) estabilizada
4-(Trifluoromethyl)styrene
Fórmula: C₉H₇F₃
Ponto de ebulição: 66°C
Ponto de Inflamação: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075539
Número CAS: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&vid=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %