Print…
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3353-1G T3353-5G
TCIAT3353-1GEA 123 EUR
TCIAT3353-1G TCIAT3353-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (por GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Fórmula: C₉H₃F₁₈O₃P
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00192561
Número CAS: 66470-81-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %