Print…
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidine
T3349-1G T3349-5G
TCIAT3349-1GEA 38 EUR
TCIAT3349-1G TCIAT3349-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Fórmula: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Número MDL : MFCD06656166
Número CAS: 287952-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=210ecd52240b9370258d21bb5262e231e244a5e1&vid=210ecd52240b9370258d21bb5262e231e244a5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C