Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3341-1G T3341-5G
TCIAT3341-1GEA 26 EUR
TCIAT3341-1G TCIAT3341-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NOS
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042412
Número CAS: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&vid=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %