Print…
9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
T3336-200MG T3336-1G
TCIAT3336-200MGEA 88 EUR
TCIAT3336-200MG TCIAT3336-1G
9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene ≥97.0% (por HPLC)
9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene
Fórmula: C₅₂H₃₄
Peso Molecular: 658.84 g/mol
Número CAS: 172285-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5dd0843c4310c119759e39e3a51a3f64a02a3ed&vid=d5dd0843c4310c119759e39e3a51a3f64a02a3ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%