Print…
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3325-5G T3325-25G
TCIAT3325-5GEA 57 EUR
TCIAT3325-5G TCIAT3325-25G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₄
Ponto de Fusão: 142°C
Número MDL : MFCD02183525
Número CAS: 182281-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4b54646263026e971a1251c5f822f0e60ae606&vid=fe4b54646263026e971a1251c5f822f0e60ae606&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %