Print…
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26529.06 H26529.14
H26529.06EA 29.8 EUR
H26529.06 H26529.14
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 7693-52-9 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00082540
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082540
Número CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4