Print…
N,N,N',N'-Tetraphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Bis(diphenylamino)benzene
T3309-1G T3309-5G
TCIAT3309-1GEA 32 EUR
TCIAT3309-1G TCIAT3309-5G
N,N,N',N'-Tetraphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
N,N,N',N'-Tetraphenyl-1,4-phenylenediamine
Fórmula: C₃₀H₂₄N₂
Número MDL : MFCD08276846
Número CAS: 14118-16-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b26743c58ae82cc63f0c64a618eb81392ff5be40&vid=b26743c58ae82cc63f0c64a618eb81392ff5be40&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C