Print…
2-Triphenylenecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3304-200MG T3304-1G
TCIAT3304-200MGEA 106 EUR
TCIAT3304-200MG TCIAT3304-1G
2-Triphenylenecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Triphenylenecarboxaldehyde
Fórmula: C₁₉H₁₂O
Ponto de Fusão: 162°C
Número MDL : MFCD29089374
Número CAS: 96404-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=622c246f3cfe173eeff92b68ad09a4c65a87e9f8&vid=622c246f3cfe173eeff92b68ad09a4c65a87e9f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %