Print…
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, Naphthalene-2-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
T3298-1G T3298-5G
TCIAT3298-1GEA 24 EUR
TCIAT3298-1G TCIAT3298-5G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₁₉BO₂
Número MDL : MFCD05663868
Número CAS: 256652-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0983345fe2de2aacfc9f872954e56f2782aa088e&vid=0983345fe2de2aacfc9f872954e56f2782aa088e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C