Print…
Acetato de TRIS ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T3294-25G T3294-100G
TCIAT3294-25GEA 22 EUR
TCIAT3294-25G TCIAT3294-100G
Acetato de TRIS ≥99.0% (por análise titulométrica)
Tris acetate
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Número MDL : MFCD00038951
Número CAS: 6850-28-8
EINECS: 229-939-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Absorbance max. 0.500 (290 nm, 50%H2O)