Print…
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
T3293-5ML T3293-25ML
TCIAT3293-5MLEA 29 EUR
TCIAT3293-5ML TCIAT3293-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Trimethylsilyl methacrylate
Fórmula: C₇H₁₄O₂Si
Peso Molecular: 158.27 g/mol
Ponto de ebulição: 52°C
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD00053868
Número CAS: 13688-56-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=418fdb9ad43334c3b4cc96d63c05ded5983dfed4&vid=418fdb9ad43334c3b4cc96d63c05ded5983dfed4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %