Print…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
T3283-1G T3283-5G
TCIAT3283-1GEA 66 EUR
TCIAT3283-1G TCIAT3283-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Número MDL : MFCD03238723
Número CAS: 15191-68-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa57e0d0c6b4f7efb90d806c39df100d344af736&vid=fa57e0d0c6b4f7efb90d806c39df100d344af736&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C