2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T3278-1G
T3278-5G
TCIAT3278-1GEA
30
EUR
TCIAT3278-1G
TCIAT3278-5G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula:
C₉H₁₀F₃N Ponto de ebulição: 90°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01529875 Número CAS: 775-00-8 UN: 2735 ADR: 8,II |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |