Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(10-phenylanthracen-9-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-Phenyl-10-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]anthracene, 4-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3276-200MG T3276-1G
TCIAT3276-200MGEA 127 EUR
TCIAT3276-200MG TCIAT3276-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(10-phenylanthracen-9-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(10-phenylanthracen-9-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₃₂H₂₉BO₂
Peso Molecular: 456.39 g/mol
Número CAS: 1143576-84-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=628e48af78da70a37d1c56adc6205e90e2b37f3c&vid=628e48af78da70a37d1c56adc6205e90e2b37f3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %