1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
TMS-EBX
T3272-1G
T3272-5G
TCIAT3272-1GEA
127
EUR
TCIAT3272-1G
TCIAT3272-5G
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Fórmula:
C₁₂H₁₃IO₂Si Peso Molecular: 344.22 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD29765750 Número CAS: 181934-29-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |