Print…
Triphenylene ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
T3267-200MG T3267-1G
TCIAT3267-200MGEA 64 EUR
TCIAT3267-200MG TCIAT3267-1G
Triphenylene ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
Triphenylene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 425°C
Número MDL : MFCD00001108
Número CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
Merck Index: 14,09740
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C