Print…
p-Terphenyl ≥99.5% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
T3263-5G T3263-25G
TCIAT3263-5GEA 32 EUR
TCIAT3263-5G TCIAT3263-25G
p-Terphenyl ≥99.5% (por GC), purificado por sublimação
p-Terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₄
Ponto de ebulição: 389°C
Número MDL : MFCD00003061
Número CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency