Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3261-200MG T3261-1G
TCIAT3261-200MGEA 32 EUR
TCIAT3261-200MG TCIAT3261-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₃₀H₂₇BO₂
Número MDL : MFCD28130383
Número CAS: 1115639-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0112cd4397fdcbb5823a435b8935fc8bb51c74&vid=ab0112cd4397fdcbb5823a435b8935fc8bb51c74&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C