Print…
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3258-5G T3258-25G
TCIAT3258-5GEA 65 EUR
TCIAT3258-5G TCIAT3258-25G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0% (por GC)
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Fórmula: C₉H₇F₁₃O
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Fusão: -3°C
Número MDL : MFCD00077578
Número CAS: 80806-68-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9403c25f2e2d198260dea16e9140af42a9c929&vid=ac9403c25f2e2d198260dea16e9140af42a9c929&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %